Thioacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
138781000
138785000
138780025
ACRO138781000EA
1780
CZK
ACRO138781000
ACRO138785000
ACRO138780025
Thioacetic acid 98%
Thioacetic acid
Vzorec:
C₂H₄OS MW: 76.12 Bod varu: 87…93 °C (760 mmHg) Bod tání: –17 °C Hustota: 1.07 g/cm³ Bod vzplanutí: 18 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004853 CAS číslo: 507-09-5 EINECS: 208-063-8 UN: 2436 ADR: 3 II Merck Index: 12,09454 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |