Phenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Acetic acid phenyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
108723-100G
108723-5G
SIAL108723-100GEA
829
CZK
SIAL108723-100G
SIAL108723-5G
Phenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Phenyl acetate
Vzorec:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 Bod varu: 196 Hustota: 1.08 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 79 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008699 CAS číslo: 122-79-2 EINECS: 204-575-0 Merck Index: 12,07421 |