EDTA dvojsodná sůl dihydrát 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
327201000
327200025
327205000
ACRO327201000EA
1750
CZK
ACRO327201000
ACRO327200025
ACRO327205000
EDTA dvojsodná sůl dihydrát 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Bod tání: 252 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS číslo: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 12,03556 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
UV | (0.1 M in water) |
pH | 4 to 5 (5 % at 25°C) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Nitrilotriacetic acid | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |