EDTA, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
MQ200
EDS-500G
EDS-100G
EDS-1KG
SIALEDS-500GEA
4020
CZK
SIALEDS-500G
SIALEDS-100G
SIALEDS-1KG
EDTA, Sigma-Aldrich®
EDTA
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₈ MW: 292.25 Bod varu: 614 Bod tání: 220 Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS číslo: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...