EDTA, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
E9884-100G
E9884-1KG
E9884-500G
SIALE9884-100GEA
1400
CZK
SIALE9884-100G
SIALE9884-1KG
SIALE9884-500G
EDTA, Sigma-Aldrich®
EDTA
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Bod varu: 614 °C (1013 hPa) Bod tání: 220 °C Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS číslo: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...