Tisk…
EDTA, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
M-Clarity™ quality level = MQ100
431788-25G 431788-100G
SIAL431788-25GEA 2160 CZK
SIAL431788-25G SIAL431788-100G
EDTA, Sigma-Aldrich®
EDTA
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
Bod varu: 614 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003541
CAS číslo: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM