EDTA free acid ≥99.5%, Ultrapure
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
0322-1KGEA
14520
CZK
0322-1KG
0322-500G
EDTA free acid ≥99.5%, Ultrapure
EDTA
Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Bod varu: 614 °C (1013 hPa) Bod tání: 220 °C Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS číslo: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
|
Výsledky specifikačního testu
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001% |
Insolubles (5%, 1N NaOH) | Pass |
Iron | ≤0.005% |
Magnesium | ≤0.0005% |
Nitrilotriacetic Acid | ≤0.1% |
pH (5%, Water) @25 °C | 2.5 – 3.5 |
Protease | none detected |
Purity | ≥99.5% |
Residue after Ignition | ≤0.2% |
RNase | none detected |