Tisk…
EDTA 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
A10713.0B A10713.0I A10713.30 A10713.36
A10713.0BEA 2350 CZK
A10713.0B A10713.0I A10713.30 A10713.36
EDTA 99%
EDTA
Purity: 99% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25
Bod varu: 614
Bod tání: ∼ 245 °C (rozkl.)
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003541
CAS číslo: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM