EDTA 99.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
409930010
409930050
ACRO409930010EA
5370
CZK
ACRO409930010
ACRO409930050
EDTA 99.5% ACS
EDTA
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Bod varu: 614 °C (1013 hPa) Bod tání: 220 °C Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS číslo: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 99.4 to 100.6 % |
Residue after ignition | ≤0.2 % |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Nitrilotriacetic acid | ≤0.1 % ((HOCOCH4)3N) |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in dilute NH4OH) |