Tisk…
EDTA 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
118430010 118432500 118430050
ACRO118430010EA 3040 CZK
ACRO118430010 ACRO118432500 ACRO118430050
EDTA 99%, pure
EDTA
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
Bod varu: 614 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003541
CAS číslo: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 237 to 245 °C
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH (sat. soln. in water) Approx. 2 to 3
Nitrate (NO3) ≤0.5 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤2 ppm (as SO2)