Hydrogencitran diamonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01154.0500
1.01154.2500
1.01154.0500EA
3420
CZK
1.01154.0500
1.01154.2500
Hydrogencitran diamonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Hydrogencitran diamonný
Vzorec:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Hustota: 1,483 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013068 CAS číslo: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Merck Index: 13,00513 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 226.19 g/mol |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | (1013 hPa) (decomposition) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C) |