Tisk…
Trisodium citrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium Citrate, Sodium citrate tribasic, Citric acid trisodium salt, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
C3674-100G C3674-500G C3674-1KG
SIALC3674-100GEA 1610 CZK
SIALC3674-100G SIALC3674-500G SIALC3674-1KG
Trisodium citrate, Sigma-Aldrich®
Trisodium citrate
Vzorec: C₆H₅Na₃O₇
Bod tání: 150 °C
Hustota: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012462
CAS číslo: 68-04-2
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 12,08746