Citran trojdraselný monohydrát ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45038.36
45038.0E
45038.36EA
1190
CZK
45038.36
45038.0E
Citran trojdraselný monohydrát ≥97%
Citran trojdraselný monohydrát
Purity: 97%
CAS No.: 6100-05-6
Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O
Formula Weight: 324.42 (306.41anhy)
Physical Form: Lump/granular
Density: 1.98
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,7623
MDL No.: MFCD00150442
Vzorec:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O Hustota: 1,98 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150442 CAS číslo: 6100-05-6 EINECS: 212-755-5 Merck Index: 14,7623 |