Tisk…
Citran trojdraselný monohydrát 99.0-100.5% (dry basis), meets analytical specification of USP, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
P1722-100G P1722-500G
SIALP1722-100GEA 1480 CZK
SIALP1722-100G SIALP1722-500G
Citran trojdraselný monohydrát 99.0-100.5% (dry basis), meets analytical specification of USP, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný monohydrát
Vzorec: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324.41
Bod tání: 230
MDL Number: MFCD00150442
CAS číslo: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Loss on Drying 3.0 - 6.0%
Identity Pass
Alkalinity Pass
Assay (Dry Basis) 99.0 - 100.5 %
Tartrate Pass
Residual Solvents USP Meets Requirements