Kyselina citronová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
251275-100G
251275-1KG
251275-5G
SIAL251275-100GEA
1300
CZK
SIAL251275-100G
SIAL251275-1KG
SIAL251275-5G
Kyselina citronová, Sigma-Aldrich®
Kyselina citronová
Vzorec:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Bod varu: 310 °C (1013 hPa) Bod tání: 149…151 °C Hustota: 1,665 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS číslo: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...