Tisk…
Šťavelan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
M-Clarity™ quality level = MQ100
379735-25G 379735-5G
SIAL379735-25GEA 7600 CZK
SIAL379735-25G SIAL379735-5G
Šťavelan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Šťavelan dvojsodný
Vzorec: Na₂C₂O₄
MW: 134
Bod tání: 250…270 °C
Hustota: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012465
CAS číslo: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723