Tisk…
Šťavelan dvojsodný ≥99.5% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
223433-100G 223433-500G
223433-100GEA 1210 CZK
223433-100G 223433-500G
Šťavelan dvojsodný ≥99.5% ACS, Fluka™
Šťavelan dvojsodný
Vzorec: Na₂C₂O₄
MW: 134
Bod tání: 250…270 °C
Hustota: 2.340 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012465
CAS číslo: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.50 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.01 %
Indifference complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying