Tisk…
Šťavelan dvojsodný, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06557.0250 1.06557.1000
1.06557.0250EA 2920 CZK
1.06557.0250 1.06557.1000
Šťavelan dvojsodný, EMSURE® for analysis, Supelco®
Šťavelan dvojsodný
Vzorec: Na₂C₂O₄
MW: 134
Bod tání: 250…270 °C
Hustota: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012465
CAS číslo: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)