Šťavelan dvojsodný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
A11648.0EEA
10260
CZK
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
Šťavelan dvojsodný 99
Šťavelan dvojsodný
Purity: 99%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 250-270° dec.
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Vzorec:
Na₂C₂O₄ MW: 134 Bod tání: ∼ 250…270 °C (rozkl.) Hustota: 2.340 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012465 CAS číslo: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 13,08723 |