Šťavelan dvojsodný ≥99.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41759.30
41759.A1
41759.18
41759.30EA
2570
CZK
41759.30
41759.A1
41759.18
Šťavelan dvojsodný ≥99.5% ACS
Šťavelan dvojsodný
Purity: 99.5+%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Powder
Density: 2.340
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 250-270° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Vzorec:
Na₂C₂O₄ Hustota: 2,340 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012465 CAS číslo: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 14,8650 |