Tisk…
Šťavelan dvojsodný 98.5%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
207721000 207725000 207720025
ACRO207721000EA 1050 CZK
ACRO207721000 ACRO207725000 ACRO207720025
Šťavelan dvojsodný 98.5%, extra pure
Šťavelan dvojsodný
Vzorec: Na₂C₂O₄
Hustota: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012465
CAS číslo: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)