Tisk…
Šťavelan didraselný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0963-100G P0963-500G
SIALP0963-100GEA 1900 CZK
SIALP0963-100G SIALP0963-500G
Šťavelan didraselný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Šťavelan didraselný monohydrát
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23
Bod tání: 356
Hustota: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150033
CAS číslo: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820