Tisk…
Šťavelan didraselný monohydrát, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05073.0250 1.05073.1000
1.05073.0250EA 1920 CZK
1.05073.0250 1.05073.1000
Šťavelan didraselný monohydrát, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Šťavelan didraselný monohydrát
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23
Bod tání: 356
Hustota: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150033
CAS číslo: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Molar Mass 184.24 g/mol
Bulk Density 700 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)