Šťavelan didraselný monohydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Oxalic acid potassium salt hydrate, Ethanedioic acid potassium salt
A12289.0B
A12289.0I
A12289.30
A12289.0BEA
3120
CZK
A12289.0B
A12289.0I
A12289.30
Šťavelan didraselný monohydrát 99%
Šťavelan didraselný hydrát
Purity: 99%
CAS No.: 6487-48-5
Molecular Formula: K2C2O4.xH2O
Formula Weight: 166.22(anhy)
Odour: Odourless
pH: 6-8.5
Melting Point:
Vzorec:
(COOK)₂·H₂O MW: 166.22 g/mol (anhy) Bod tání: >300 °C Hustota: 2.13 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150033 CAS číslo: 6487-48-5 EINECS: 209-506-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,7651 |