Tisk…
Šťavelan didraselný monohydrát 98.5-101.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
13452.22 13452.36 13452.A3
13452.22EA 889 CZK
13452.22 13452.36 13452.A3
Šťavelan didraselný monohydrát 98.5-101.0% ACS
Šťavelan didraselný monohydrát
Purity: 98.8-101.0% CAS No.: 6487-48-5 Molecular Formula: C2K2O4.H2O Formula Weight: 184.23 (166.22anhy) Physical Form: Granular/powder Density: 2.13 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-8.5 Melting Point: 300° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3752576 Merck Reference: 14,7651 MDL No.: MFCD00150033
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
Bod tání: >300 °C
Hustota: 2,13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150033
CAS číslo: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7651