Tisk…
Šťavelan didraselný monohydrát 99% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
424025000 424020025
ACRO424025000EA 2470 CZK
ACRO424025000 ACRO424020025
Šťavelan didraselný monohydrát 99% ACS
Šťavelan didraselný monohydrát
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23
Bod tání: 356
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150033
CAS číslo: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 98.5 to 101.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Neutrality Passes test