Tisk…
Šťavelan didraselný monohydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
207715000 207710025
ACRO207715000EA 2450 CZK
ACRO207715000 ACRO207710025
Šťavelan didraselný monohydrát 99+% p.a.
Šťavelan didraselný monohydrát
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
Bod tání: 356 °C
Hustota: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150033
CAS číslo: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
pH 7 to 8.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm