Kyselina šťavelová ≥99.0% (by redox titration), puriss. p.a. analytical reagent, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
75688-250G
75688-50G
SIAL75688-250GEA
2250
CZK
SIAL75688-250G
SIAL75688-50G
Kyselina šťavelová ≥99.0% (by redox titration), puriss. p.a. analytical reagent, Sigma-Aldrich®
Kyselina šťavelová
Vzorec:
C₂H₂O₄ Bod varu: 365 °C (1013 hPa) Bod tání: 99…100 °C Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS číslo: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,06980 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...