Tisk…
Kyselina šťavelová ≥99.999% (trace metals basis), purified, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ethanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
658537-100G 658537-25G
SIAL658537-100GEA 6350 CZK
SIAL658537-100G SIAL658537-25G
Kyselina šťavelová ≥99.999% (trace metals basis), purified, Sigma-Aldrich®
Kyselina šťavelová
Vzorec: C₂H₂O₄
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 99…100 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002573
CAS číslo: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,06980