Tisk…
Kyselina šťavelová, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16144.0050 8.16144.0250
8.16144.0050EA 1480 CZK
8.16144.0050 8.16144.0250
Kyselina šťavelová, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina šťavelová
Vzorec: C₂H₂O₄
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 99 - 100 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002573
CAS číslo: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06980
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 189 °C (decomposition)
Molar Mass 90.03 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 21.5 hPa (50 °C)
Density 1.9 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material