Tisk…
Azelaic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
246379-100G 246379-25G
SIAL246379-100GEA 5220 CZK
SIAL246379-100G SIAL246379-25G
Azelaic acid, Sigma-Aldrich®
Azelaic acid
Vzorec: C₉H₁₆O₄
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106 °C
Hustota: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004432
CAS číslo: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908