Tisk…
Azelaic acid ≥90% (by GC), technická kvalita for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20116.0100 8.20116.1000
8.20116.0100EA 1080 CZK
8.20116.0100 8.20116.1000
Azelaic acid ≥90% (by GC), technická kvalita for synthesis, Sigma-Aldrich®
Azelaic acid
Vzorec: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106 °C
Hustota: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004432
CAS číslo: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 107 °C
Molar Mass 188.22 g/mol
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 215 °C
Density 1.029 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (1 g/l, H2O)
Synonyms Nonanedioic acid
Hill Formula C9H16O4
Chemical Formula HOOC(CH2)7COOH