Tisk…
Azelaic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
401520250 401521000 401525000
ACRO401520250EA 1090 CZK
ACRO401520250 ACRO401521000 ACRO401525000
Azelaic acid 98%
Azelaic acid
Vzorec: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22
Bod varu: 237 °C (20hPa)
Bod tání: 98…103 °C
Bod vzplanutí: 215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004432
CAS číslo: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %