Tisk…
Dimethyl suberate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22681.14 B22681.22
B22681.14EA 1690 CZK
B22681.14 B22681.22
Dimethyl suberate ≥99%
Dimethyl suberate
Purity: 99% CAS No.: 1732-09-8 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1780054 MDL No.: MFCD00008471
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Bod varu: 266…268 °C
Bod tání: –3,1 °C
Hustota: 1,016
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008471
CAS číslo: 1732-09-8
EINECS: 257-059-5