Diethyl suberate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14735.18
A14735.30
A14735.36
A14735.18EA
3540
CZK
A14735.18
A14735.30
A14735.36
Diethyl suberate ≥99%
Diethyl suberate
Purity: 99%
CAS No.: 2050-23-9
Molecular Formula: C12H22O4
Formula Weight: 230.30
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₄ Bod varu: 282…283 °C Bod tání: 5 °C Hustota: 0,980 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009217 CAS číslo: 2050-23-9 EINECS: 218-084-4 |