Tisk…
Suberic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
S5200-100G S5200-500G S5200-5G
SIALS5200-100GEA 1250 CZK
SIALS5200-100G SIALS5200-500G SIALS5200-5G
Suberic acid, Sigma-Aldrich®
Suberic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Bod varu: 361 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…142 °C
Hustota: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004428
CAS číslo: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031