Suberic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18800.0100
8.18800.0500
8.18800.0100EA
1210
CZK
8.18800.0100
8.18800.0500
Suberic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Suberic acid
Vzorec:
C₈H₁₄O₄ Bod varu: 361 °C (1013 hPa) Bod tání: 139…142 °C Hustota: 1,354 g/cm³ (21 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004428 CAS číslo: 505-48-6 EINECS: 208-010-9 Merck Index: 12,09031 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 1.6 g/l (20 °C) |
Melting Point | 139 - 142 °C |
Molar Mass | 174.2 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 229 - 231 °C (20 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 210 °C |
pH | 3.2 (1.6 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |
Synonyms | Suberic acid |
Hill Formula | C8H14O4 |
Chemical Formula | HOOC(CH2)6COOH |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...