Tisk…
Suberic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
132811000 132815000 132810025
ACRO132811000EA 1170 CZK
ACRO132811000 ACRO132815000 ACRO132810025
Suberic acid 99%
Suberic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Bod varu: 230 °C (15 mmHg)
Bod tání: 141…144 °C
Hustota: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Bod vzplanutí: 203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004428
CAS číslo: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 144 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 6.22 to 7.02 % (N)