Kyselina pimelová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18495.14
A18495.22
A18495.14EA
1090
CZK
A18495.14
A18495.22
Kyselina pimelová ≥98%
Kyselina pimelová
Purity: 98+%
CAS No.: 111-16-0
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 102-106°
Boiling Point: 212°/10mm
Merck Reference: 14,7431
MDL No.: MFCD00004425
Vzorec:
C₇H₁₂O₄ Bod varu: 212 °C (10 mmHg) Bod tání: 102…106 °C Hustota: 1,329 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004425 CAS číslo: 111-16-0 EINECS: 203-840-8 Merck Index: 14,7431 |