Tisk…
Kyselina adipová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
A26357-1KG A26357-3KG A26357-100G A26357-25G A26357-500G
SIALA26357-1KGEA 1760 CZK
SIALA26357-1KG SIALA26357-3KG SIALA26357-100G SIALA26357-25G SIALA26357-500G
Kyselina adipová, Sigma-Aldrich®
Kyselina adipová
Vzorec: HOOC(CH₂)₄COOH
Bod varu: 337 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004420
CAS číslo: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM