Tisk…
Kyselina adipová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
102810010 102810025 102815000 102810250
ACRO102810010EA 1370 CZK
ACRO102810010 ACRO102810025 ACRO102815000 ACRO102810250
Kyselina adipová 99%
Kyselina adipová
Vzorec: HOOC(CH₂)₄COOH
Bod varu: 337 °C (760 mmHg)
Bod tání: 151…153 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004420
CAS číslo: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 153 °C
Water ≤0.2 %
Ash ≤0.0002 %
Titration with NaOH ≥99 %
Color of solution ≤5 APHA (20g adipic acid + 20 g dist. H2O + 60 g 10% NH3 soln.)
Nitrate (NO3) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤0.4 ppm