Kyselina glutarová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00295.0100
8.00295.0250
8.00295.1000
8.00295.0100EA
1710
CZK
8.00295.0100
8.00295.0250
8.00295.1000
Kyselina glutarová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina glutarová
Vzorec:
C₅H₈O₄ Bod varu: 302 °C (1013 hPa) Bod tání: 98 °C Hustota: 1,43 g/cm³ (15 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004410 CAS číslo: 110-94-1 EINECS: 203-817-2 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,04486 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 640 g/l (20 °C) |
Melting Point | 98 °C |
Molar Mass | 132.11 g/mol |
Boiling Point | 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition) |
Vapor Pressure | 0.022 hPa (18.5 °C) |
Density | 1.43 g/cm3 (15 °C) |
Synonyms | Pentanedioic acid |
Hill Formula | C5H8O4 |
Chemical Formula | HOOC(CH2)3COOH |