Kyselina glutarová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14595.14
A14595.22
A14595.36
A14595.14EA
817
CZK
A14595.14
A14595.22
A14595.36
Kyselina glutarová ≥99%
Kyselina glutarová
Purity: 99%
CAS No.: 110-94-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 95-99°
Boiling Point: 200°/20mm
Merck Reference: 14,4473
MDL No.: MFCD00004410
Vzorec:
C₅H₈O₄ Bod varu: 200 °C (20 mmHg) Bod tání: 95…99 °C Hustota: 1,429 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004410 CAS číslo: 110-94-1 EINECS: 203-817-2 Merck Index: 14,4473 |