Tisk…
Kyselina glutarová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Pentanedioic acid
119960250 119961000 119965000
ACRO119960250EA 894 CZK
ACRO119960250 ACRO119961000 ACRO119965000
Kyselina glutarová 99%
Kyselina glutarová
Vzorec: C₅H₈O₄
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92…99 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004410
CAS číslo: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure