Tisk…

Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1,4-Butanedioic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

S9512-100G S9512-500G
SIALS9512-100GEA 1140 CZK
SIALS9512-100G SIALS9512-500G
Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Kyselina jantarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002789
CAS číslo: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR