Tisk…
Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
398055-1KG 398055-500G
SIAL398055-1KGEA 3950 CZK
SIAL398055-1KG SIAL398055-500G
Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Kyselina jantarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002789
CAS číslo: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM