Tisk…
Jantaran dvojsodný hexahydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20151.0100 8.20151.0500
8.20151.0100EA 859 CZK
8.20151.0100 8.20151.0500
Jantaran dvojsodný hexahydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Jantaran dvojsodný hexahydrát
Vzorec: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270.14
Bod tání: 300
Hustota: 1.529 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149117
CAS číslo: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 349 g/l (25 °C)
Melting Point 120 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 270.15 g/mol
pH 6.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)