Tisk…
Kyselina jantarová ≥99%, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
0165-2.5KGEA 7230 CZK
0165-2.5KG 0165-500G
Kyselina jantarová ≥99%, high purity
Kyselina jantarová
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002789
CAS číslo: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Melting Point 185 – 190 °C
Purity > 99%
Residue on Ignition ≤0.025%