Tisk…
Kyselina malonová for synthesis
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
8.00387.0100EA 0 CZK
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
Kyselina malonová for synthesis
Kyselina malonová
Vzorec: C₃H₄O₄
MW: 104.06
Bod varu: 387
Bod tání: 136
Hustota: 1.669 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 172
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002707
CAS číslo: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732