Tisk…
Kyselina malonová ≥99.5%, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid
31715.22 31715.36
31715.22EA 1440 CZK
31715.22 31715.36
Kyselina malonová ≥99.5%, Reagent Grade
Kyselina malonová
Vzorec: C₃H₄O₄
MW: 104.06
Bod varu: 387
Bod tání: 132…136 °C (rozkl.)
Hustota: 1.62
Bod vzplanutí: 157 °C (314 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002707
CAS číslo: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 14,5710